Learn More
Fc epsilon RI beta/MS4A2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-31807
437.75 EUR hasta el 2025-12-16
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "24090" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fc epsilon RI beta/MS4A2 Polyclonal specifically detects Fc epsilon RI beta/MS4A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| Polyclonal | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido