Learn More
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, conjunto completo
Utilizado en el proceso de liofilización. Matraces Fast-Freeze™ Labconco™ , el ensamblaje completo es fácil de manejar y rápido para cargar muestras durante los experimentos.
Marca: Labconco™ 7541101
380.01 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los matraces están hechos de vidrio de borosilicato de alta resistencia que soporta las altas temperaturas y el vacío profundo
- Consta de una parte superior de caucho, fondo de vidrio y un suministro de papel de filtro
- La parte superior es de goma de silicona a presión para proporcionar un sellado fiable en el alto vacío
- El color ámbar protege las soluciones sensibles a la luz
- Eliminan el riesgo de contaminación por grasa de vacío; reducen los derrames y la pérdida de muestras
- Amplias aberturas para facilitar la carga y limpieza
- Se deben llenar a no más de un tercio del volumen, de forma que se alcance un área de superficie máxima
- Compatible con las principales marcas de equipos, incluidas Labconco y Virtis™
- Disponible en 300 ml, 600 ml, 750 ml y 900 ml
- Las partes superiores, inferiores y el papel de filtro están disponibles por separado como componentes de repuesto
Especificaciones
Ámbar | |
4,4 in | |
750 ml | |
Flask Kit | |
Ancha | |
90,2 mm |
Color: Ámbar | |
1,9 cm | |
Vidrio de borosilicato | |
Reusable | |
Plano | |
1 kg |
Título del producto
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, conjunto completo > 750 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido