Learn More
Labconco™ Matraces Fast-Freeze™, conjunto completo
Código de producto. p-6962080 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 ml
600 ml
750 ml
900 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15777912
Marca: Labconco™ 7540601
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilizado en el proceso de liofilización. Matraces Fast-Freeze™ Labconco™ , el ensamblaje completo es fácil de manejar y rápido para cargar muestras durante los experimentos.
  • Los matraces están hechos de vidrio de borosilicato de alta resistencia que soporta las altas temperaturas y el vacío profundo
  • Consta de una parte superior de caucho, fondo de vidrio y un suministro de papel de filtro
  • La parte superior es de goma de silicona a presión para proporcionar un sellado fiable en el alto vacío
  • El color ámbar protege las soluciones sensibles a la luz
  • Eliminan el riesgo de contaminación por grasa de vacío; reducen los derrames y la pérdida de muestras
  • Amplias aberturas para facilitar la carga y limpieza
  • Se deben llenar a no más de un tercio del volumen, de forma que se alcance un área de superficie máxima
  • Compatible con las principales marcas de equipos, incluidas Labconco y Virtis™
  • Disponible en 300 ml, 600 ml, 750 ml y 900 ml
  • Las partes superiores, inferiores y el papel de filtro están disponibles por separado como componentes de repuesto
Especificaciones
Color Ámbar
Descripción Color: Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 4,4 in
Diámetro del adaptador superior del matraz (métrico) 1,9 cm
Capacidad (métrico) 300 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Flask Kit
Desechables Reusable
Mouth Style Ancha
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 59,2 mm
Peso (métrico) 1 kg