Learn More
Labconco™ Fast-Freeze Flask Bottom Only, Amber
Se utiliza en el proceso de liofilización y es compatible con todas las principales marcas de equipos de liofilización. Solo base de matraz Fast-Freeze Labconco™, ámbar está fabricada con vidrio de borosilicato de alta resistencia para resistir temperaturas extremas y un alto vacío.
238.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Tipo de producto | Amber Flask |
Desechables | Reusable |
Mouth Style | Ancha |
Forma del fondo | Plano |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16685065
|
Labconco™
7542801 |
600 mL | 3,9 in |
238.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Features a wide mouth opening for easy loading and cleaning
- Flat bottom reduces spills and provides better balance
- Amber-color glass protects light-sensitive samples
- Available in 300mL, 600mL, 750mL, and 900mL
- Bottoms are available separately as replacement components
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Reusable | |
Plano |
Amber Flask | |
Ancha |