Learn More
Labconco™ Fast-Freeze Solo fondo de matraz, ámbar
Código de producto. 16685065 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
600 mL
Diámetro exterior (imperial):
3,9 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
16685065 600 mL 3,9 in cada uno
1 options
Código de producto. 16685065 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7542801
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Se utiliza en el proceso de liofilización y es compatible con todas las principales marcas de equipos de liofilización. Solo base de matraz Fast-Freeze Labconco™, ámbar está fabricada con vidrio de borosilicato de alta resistencia para resistir temperaturas extremas y un alto vacío.
  • Cuenta con una boca ancha para facilitar la carga y la limpieza
  • El fondo plano reduce los derrames y proporciona mejor equilibrio
  • El vidrio de color ámbar protege las muestras sensibles a la luz
  • Disponible en 300 ml, 600 ml, 750 ml y 900 ml
  • Las bases están disponibles por separado como componentes de repuesto
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 3,9 in
Capacidad (métrico) 600 mL
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Frasco de ámbar
Desechables Reutilizables
Mouth Style Ancha
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 99,1 mm
Peso (métrico) 1 kg