Learn More
Epredia™ Reactivos de procesamiento Fast-Flex™
Mejore la calidad de tejido procesado con estos reactivos para procesamiento, que se pueden solicitar con un clarificante a base de xileno o de sucedáneo de xileno.
249.00€
Productos 1
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Precio Cantidad y disponibilidad  
12510007
Ver documentos
Epredia™
9802
Kit Fast Flex 2, sin xileno Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Mejore la calidad de tejido procesado con los reactivos para procesamiento Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Fast-Flex™, que se pueden solicitar con un clarificante a base de xileno o de sucedáneo de xileno.
  • Reduce el tiempo de procesamiento de tejidos en un 80 %.
  • Reduce la cantidad de reactivos necesarios en hasta un 75 %.
  • Simplifica la gestión de reactivos al eliminar la necesidad de rotar reactivos.
  • Compatible con H&E, IHC, tinciones especiales e in situ.
Incluye:
Un frasco de 5 l (169 onzas) cada uno: fijador (solución 1), agente deshidratante (solución 2) y reactivo clarificante (solución 3).
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Epredia™ Reactivos de procesamiento Fast-Flex™