Learn More
Epredia™ Reactivos de procesamiento Fast-Flex™
Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit Fast Flex 2, sin xileno
Tamaño de la unidad:
3 sets
Descripción
Mejore la calidad de tejido procesado con los reactivos para procesamiento Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Fast-Flex™, que se pueden solicitar con un clarificante a base de xileno o de sucedáneo de xileno.
- Reduce el tiempo de procesamiento de los tejidos en un 80 %
- Reduce la cantidad de reactivos utilizados hasta un 75 %
- Simplifica la gestión de reactivos al eliminar la necesidad de rotar los reactivos
- Compatible con H y E, IHC, tinciones especiales e in situ
Incluye:
Un frasco de 5 l cada uno: fijador (solución 1), agente deshidratante (solución 2) y reactivo aclarador (solución 3).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit Fast Flex 2, sin xileno |