Descripción
Emplee un fijador diseñado para su uso en la sala de exámenes macroscópicos con la solución de retención Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Fast Flex™.
- Coloque los casetes en la solución de retención durante al menos 20 minutos antes de cargarlos en el procesador
- Compatible con formol tamponado neutro al 10 % y otros fijadores
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Epredia™ Solución de retención Fast Flex™