Learn More
Epredia™ Solución de retención Fast Flex™
Utilice un fijador diseñado para su uso en la sala de descripción macroscópica con la solución de retención Fast Flex™.
Marca:  Epredia™ 9800-1
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12569946
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Emplee un fijador diseñado para su uso en la sala de exámenes macroscópicos con la solución de retención Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Fast Flex™.
  • Coloque los casetes en la solución de retención durante al menos 20 minutos antes de cargarlos en el procesador
  • Compatible con formol tamponado neutro al 10 % y otros fijadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Solución de sujeción Fast Flex™
5 l
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Epredia™ Solución de retención Fast Flex™ > 5 l