Learn More
Epredia™ Solución de retención Fast Flex™
Utilice un fijador diseñado para su uso en la sala de descripción macroscópica con la solución de retención Fast Flex™.
Marca:  Epredia™ 9800
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12559946
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Emplee un fijador diseñado para su uso en la sala de exámenes macroscópicos con la solución de retención Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Fast Flex™.
  • Coloque los casetes en la solución de retención durante al menos 20 minutos antes de cargarlos en el procesador
  • Compatible con formol tamponado neutro al 10 % y otros fijadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
2,5 gal
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote802823 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/04/2024 Catalog Number9800
Promociones
Promociones
Título del producto
Epredia™ Solución de retención Fast Flex™ > 2,5 gal