Learn More
Memmert™ Calibración de fábrica (3 temperaturas) para UN30
Calibración en fábrica Memmert para tres valores de temperatura.
Marca: Memmert™ UN30D00128
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para tres valores de temperatura: 100 °C, 160 °C y 220 °C
Especificaciones
Estufa UN30 | |
Centro de la cámara del punto de medición | |
Certificado para 3 temperaturas | |
Certificado de calibración de obras estándar |
Título del producto
Memmert™ Calibración de fábrica (3 temperaturas) para UN30 > Para su uso con: UN30
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido