Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen fijo F1-ClipTip™
Disfrute de la confianza que ofrece la tecnología ClipTip y de las pipetas que son idóneas para su uso en protocolos establecidos que requieran un volumen específico. Además, ofrecen fuerzas bajas de fijación y expulsión.
Marca: Thermo Scientific™ 4651220N
139.24 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Descripción
Con la confianza extra que ofrece la tecnología ClipTip, estas pipetas son idóneas para su uso en protocolos establecidos que requieran un volumen específico. Además, ofrecen fuerzas bajas de fijación y expulsión.
Al fin dispone de un sistema de pipeteo perfecto con la única punta que se fija a la perfección.
Sellado seguro mediante la tecnología ClipTip. Notará la diferencia.
Olvídese de las dificultades de colocación de las puntas en la pipeta
Con un ligero movimiento, las puntas se fijan a la pipeta de forma segura.
Reduzca el riesgo de puntas flojas o con fugas
Las puntas de pipeta ClipTip se sellan a la perfección y no se aflojan. El sistema de pipeteo ClipTip permanece hermético hasta que decide extraer las puntas, incluso en las aplicaciones más completas con golpeos múltiples en la punta y ciclos de mezclado, entre otras.
Permita un pipeteo uniforme y reproducible entre usuarios
Resultados de mayor calidad y una investigación más eficiente.
Diseño ergonómico
Diseño de mango ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de lesión por movimiento repetitivo
Bloqueo de volumen seguro
El ajuste seguro del volumen evita que varíe de forma accidental durante el pipeteo. Simplemente levante el émbolo para ajustar el volumen y presione para bloquear con el mínimo esfuerzo.
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° (cómodo para usuarios zurdos y diestros), el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Pipeteo de poco volumen mejorado
Nuevo modelo de 0,1-2 μ l y versiones mejoradas de los modelos 1-10 μ l, que permiten un rendimiento optimizado de las aplicaciones de poco volumen.
Amplia selección de puntas de pipeta ClipTip
Tamaños compatibles con las pipetas F1-ClipTip: 12,5 Ext., 20, 50 200, , 300Ext 300 . Y 1000μL.
Garantía de por vida
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Especificaciones
ClipTip 50 | |
1 | |
50 μl |
F1-ClipTip de volumen fijo | |
Pipeta de volumen fijo |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Disfrute de descuentos de hasta el 78% en equipos de laboratorio de primera calidad y actualice su laboratorio con los mejores aparatos a los precios más bajos.Promo Code: 24075Expires: 2025-07-31
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Mbp Molecular Bio Products
Grandes ahorros en Liquid Handling Essentials
Desbloquee la precisión: las mejores pipetas y consejos de promoción.Promo Code: 24081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorre hasta un 60% -
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
New Offer Ahorre hasta un 92%