Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen fijo F1-ClipTip™
Descripción
Con la confianza extra que ofrece la tecnología ClipTip, estas pipetas son idóneas para su uso en protocolos establecidos que requieran un volumen específico. Además, ofrecen fuerzas bajas de fijación y expulsión.
Al fin dispone de un sistema de pipeteo perfecto con la única punta que se fija a la perfección.
Sellado seguro mediante la tecnología ClipTip. Notará la diferencia.
Olvídese de las dificultades de colocación de las puntas en la pipeta
Con un ligero movimiento, las puntas se fijan a la pipeta de forma segura.
Reduzca el riesgo de puntas flojas o con fugas
Las puntas de pipeta ClipTip se sellan a la perfección y no se aflojan. El sistema de pipeteo ClipTip permanece hermético hasta que decide extraer las puntas, incluso en las aplicaciones más completas con golpeos múltiples en la punta y ciclos de mezclado, entre otras.
Permita un pipeteo uniforme y reproducible entre usuarios
Resultados de mayor calidad y una investigación más eficiente.
Más información >
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de RSI
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° (cómodo para usuarios zurdos y diestros), el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Superexplosión
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μl y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta ClipTip
Elija entre cinco tamaños con formato de 96: 20, 50, 200, 300 y 1000 μl
Marcado CE
La pipeta F1-ClipTip con puntas de pipeta ClipTip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de por vida
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Obtenga más información sobre la completa familia ClipTip >
Sellado seguro mediante la tecnología ClipTip. Notará la diferencia.
Olvídese de las dificultades de colocación de las puntas en la pipeta
Con un ligero movimiento, las puntas se fijan a la pipeta de forma segura.
Reduzca el riesgo de puntas flojas o con fugas
Las puntas de pipeta ClipTip se sellan a la perfección y no se aflojan. El sistema de pipeteo ClipTip permanece hermético hasta que decide extraer las puntas, incluso en las aplicaciones más completas con golpeos múltiples en la punta y ciclos de mezclado, entre otras.
Permita un pipeteo uniforme y reproducible entre usuarios
Resultados de mayor calidad y una investigación más eficiente.
Más información >
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de RSI
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° (cómodo para usuarios zurdos y diestros), el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Superexplosión
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μl y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta ClipTip
Elija entre cinco tamaños con formato de 96: 20, 50, 200, 300 y 1000 μl
Marcado CE
La pipeta F1-ClipTip con puntas de pipeta ClipTip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de por vida
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Obtenga más información sobre la completa familia ClipTip >
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | ClipTip 20 |
| Descripción | F1-ClipTip de volumen fijo |
| Para utilizar con | ClipTip™ 20 |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta de volumen fijo |
| Volumen (métrico) | 10 μl |