Learn More
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with ME Circulators
For working temperatures from -50deg.C to +200°C. Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with ME Circulators has connection for external Pt100 sensor for direct measuring and control in external application.
4790.00€ - 5850.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | PID, Cascade |
---|---|
Caudal | 11 to 16 L/min. |
Presión máxima | 0.23 to 0.45 bar |
Estabilidad de la temperatura | ±0.01°C |
Tensión | 115 V |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11994808
|
Julabo™
9162626 |
De 5 °C a 40 °C | F26-ME | |||||||
11934818
|
Julabo™
9162634 |
De 5 °C a 40 °C | F34-ME | |||||||
12313793
|
Julabo™
9162625 |
De 5 °C a 40 °C | F25-ME | |||||||
10609120
|
Julabo™
9162633 |
De -30 °C a +200 °C | F33-ME | |||||||
10217907
|
Julabo™
9162632 |
De 5 °C a 40 °C | F32-ME | |||||||
Descripción
Termostato refrigerado F32-ME• Pantalla VDF confort
• Teclado para valores configurados, de alerta/seguridad y funciones de menú
• Control de temperatura en cascada PID3, intervalo (°C) -35 a +200
• Calibración de tres puntos ATC3
• Conexión de sensor externo Pt100 para medición y control
• SMART PUMP, etapas de bombeo con ajuste electrónico, caudal (L/min) 11 a 16
• Sistema de alerta temprana en caso de bajo nivel de líquido (DBGM 203 06 059.8)
• Temperatura máxima de desconexión ajustable, visible en pantalla
• Interfaz RS232 para comunicación en línea
• Programador integrado para 10 etapas de programas
• Estabilidad térmica (°C) ±0,01
• Capacidad de calentamiento (kW) 2
• Capacidad de enfriamiento (con etanol) °C 20 kW 0,45
• Volumen de llenado (litros) 8
Especificaciones
PID, Cascade | |
0.23 to 0.45 bar | |
115 V |
11 to 16 L/min. | |
±0.01°C | |
60 Hz |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with ME Circulators