Learn More
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with ME Circulators
For working temperatures from -50deg.C to +200°C. Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with ME Circulators has connection for external Pt100 sensor for direct measuring and control in external application.
Marca: Julabo™ 9162632
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Termostato refrigerado F32-ME• Pantalla VDF confort
• Teclado para valores configurados, de alerta/seguridad y funciones de menú
• Control de temperatura en cascada PID3, intervalo (°C) -35 a +200
• Calibración de tres puntos ATC3
• Conexión de sensor externo Pt100 para medición y control
• SMART PUMP, etapas de bombeo con ajuste electrónico, caudal (L/min) 11 a 16
• Sistema de alerta temprana en caso de bajo nivel de líquido (DBGM 203 06 059.8)
• Temperatura máxima de desconexión ajustable, visible en pantalla
• Interfaz RS232 para comunicación en línea
• Programador integrado para 10 etapas de programas
• Estabilidad térmica (°C) ±0,01
• Capacidad de calentamiento (kW) 2
• Capacidad de enfriamiento (con etanol) °C 20 kW 0,45
• Volumen de llenado (litros) 8
Especificaciones
PID, Cascade | |
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1 | |
11 to 16 L/min. | |
VFD | |
2 barbed fittings suitable for tubing 8 and 10mm inner dia. (pump connections M10x1 female) | |
F32-ME | |
42 x 31 x 64 cm | |
18.03 cm | |
14.9 cm | |
37 kg | |
115 V | |
60 Hz |
Interior (L x An x F): 12 x 18 x 15 cm | |
0.45kW at +20°C; 0.39kW at 0°C; 0.15kW at -20°C; 0.06kW at -30°C | |
De 5 °C a 40 °C | |
2 kW | |
0.23 to 0.45 bar | |
±0.01°C | |
30.9 cm | |
64 cm | |
36.7 kg | |
230 V 50-60 Hz 13 A | |
14 A |
Título del producto
Julabo™ TopTech Series Refrigerated/Heating Circulating Baths with ME Circulators > Range: -35 to 200deg.C with 0.01deg.C resolution; Cooling capacity: 0.45kW at 20deg.C, 0.39kW at 0deg.C, 0.45kW at -20deg.C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido