Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño para la precisión de recuento Ezy-Cal™ Código de producto.: 12682106
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño para la precisión de recuento Ezy-Cal™
Código de producto. 12682106 Tienda Thermo Scientific Productos
10,00 ± 0,08 μm, cada uno
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10,00 ± 0,08 μm
15,02 ± 0,15 μm
2 μm
20 μm
25 μm
30 μm
5 μm
50 μm
70 μm
Tamaño de la unidad:
100 ml
cada uno
Código de producto. 12682106
Marca: Thermo Scientific™ 6010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cumpla los exclusivos y exigentes requisitos del laboratorio de control de contaminación de las industrias modernas.
Cumpla los exclusivos y exigentes requisitos del laboratorio de control de contaminación de las industrias modernas mediante patrones de tamaño para la precisión de recuento Thermo Scientific™ Ezy-Cal™; unos sencillos controles de recuento de partículas líquidas a 2000 partículas por ml. Diseñados para usarse regularmente con contadores de partículas en líquido con el fin de verificar la calibración del instrumento antes de cada uso, estos patrones garantizan la reproducibilidad del contador de partículas, ya que permiten llevar un registro continuo de su rendimiento mediante una suspensión de microesferas trazable al NIST con una concentración precisa.
Características:
  • Patrón de tamaño de partículas listo para su uso (no se requiere dilución) para la validación de contadores de partículas ópticos
  • Barra agitadora magnética incluida en cada frasco para un muestreo limpio, cómodo y directo
  • El medio de suspensión acuosa contiene una combinación de agentes dispersantes para evitar que las partículas se aglutinen o se peguen a las superficies de flujo del contador de partículas.
  • Los diámetros de las partículas son trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST).
Recomendada para:
Comprobación de la calibración de contadores de partículas de líquido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad
Concentración 2000 partículas/ml ± 10 %
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo.
Contenido Microesferas de poliestireno en agua
Descripción Se usa para validar el rendimiento de los contadores de partículas de líquido
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Calibración de contadores de partículas de líquido
Material Poliestireno
Tipo de producto Partículas para el control de recuentos
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas 1,05 g/cm3
Cantidad 100 mL
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño s = 0,09 µm, 0,9% CV
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de tres meses
Diámetro (métrico) 10,00 ± 0,08 μm
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote286768_0525 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Código de producto6010
Número de lote287885_0725 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/02/2025 Código de producto6010
Número de lote251511 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de producto6010
Número de lote256442 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de producto6010
Número de lote264348 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Código de producto6010
Título del producto
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño para la precisión de recuento Ezy-Cal™ >