Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño para la precisión de recuento Ezy-Cal™
Código de producto. 11849902 Tienda Thermo Scientific Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diámetro (métrico):
10,00 ± 0,08 μm
15,02 ± 0,15 μm
2 μm
20 μm
25 μm
30 μm
5 μm
50 μm
70 μm
missing translation for 'unitSize':
100 ml
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) missing translation for 'unitSize'
11849902 10,00 ± 0,08 μm 100 ml
11829902 2 μm 100 ml
11839902 5 μm 100 ml
12682106 10,00 ± 0,08 μm cada uno
11573283 15,02 ± 0,15 μm 100 ml
10004167 15,02 ± 0,15 μm 100 ml
11869902 20 μm 100 ml
11879902 25 μm 100 ml
11889902 30 μm 100 ml
11899902 50 μm 100 ml
11809912 70 μm 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 missing translation for 'options'
Código de producto. 11849902 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 6010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00€
    348.51€ / 100 ml
    Ahorro 286.49€
    45% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cumpla los exclusivos y exigentes requisitos del laboratorio de control de contaminación de las industrias modernas.
Cumpla los exclusivos y exigentes requisitos del laboratorio de control de contaminación de las industrias modernas mediante patrones de tamaño para la precisión de recuento Thermo Scientific™ Ezy-Cal™; unos sencillos controles de recuento de partículas líquidas a 2000 partículas por ml. Diseñados para usarse regularmente con contadores de partículas en líquido con el fin de verificar la calibración del instrumento antes de cada uso, estos patrones garantizan la reproducibilidad del contador de partículas, ya que permiten llevar un registro continuo de su rendimiento mediante una suspensión de microesferas trazable al NIST con una concentración precisa.
Características:
  • Patrón de tamaño de partículas listo para su uso (no se requiere dilución) para la validación de contadores de partículas ópticos
  • Barra agitadora magnética incluida en cada frasco para un muestreo limpio, cómodo y directo
  • El medio de suspensión acuosa contiene una combinación de agentes dispersantes para evitar que las partículas se aglutinen o se peguen a las superficies de flujo del contador de partículas.
  • Los diámetros de las partículas son trazables al medidor estándar a través del National Institute of Standards and Technology (NIST).
Recomendada para:
Comprobación de la calibración de contadores de partículas de líquido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad
Concentración 2000 partículas/ml ± 10 %
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo.
Contenido Microesferas de poliestireno en agua
Descripción Se usa para validar el rendimiento de los contadores de partículas de líquido
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Calibración de contadores de partículas de líquido
Material Poliestireno
Tipo de producto Partículas para el control de recuentos
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas 1,05 g/cm3
Cantidad 100 mL
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño s = 0,09 µm, 0,9% CV
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de tres meses
Diámetro (métrico) 10,00 ± 0,08 μm