Learn More
Biochrom Lector de microplacas ELISA EZ Read 800 Plus
Lectores de microplacas EZ Read 800 Plus con el software Galapagos for EZ Read.
Marca:  Biochrom 80-4002-03
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17304160
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
8 fotodiodos de silicio
< 5 segundos
Estándar de 4 velocidades
Filtros
90 a 250 V 50/60 Hz, 80 VA
0,5 % y 0,005 D.E. de 0,10 a 1,0 D.E. a 492 nm 1,0 % y 0,010 D.E. de 1,0 a 2,0 D.E. (a 492 nm)
0,5 %, 0,1 a 2,5 de D.E.
10,5 kg
Halógeno de tungsteno
Placas de 96 pocillos planos, redondos y con fondo en V
Software Galapagos
1 % de 0,100 a 2,5 de D.E.
405, 450, 492, 570, 595 y 620 nm
EZ Read 800 RESEARCH Plµs
De 400 nm a 750 nm
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Biochrom Lector de microplacas ELISA EZ Read 800 Plus > EZ Read 800 Plus RESEARCH