Learn More
Biochrom Lector de microplacas ELISA EZ Read 800 Plus
Descripción
El EZ Read 800 Plus es un lector de microplacas rápido y preciso que es una opción ideal para mantenerse al día con una gran carga de trabajo en un laboratorio de alto rendimiento y ocupado.
Los lectores de microplacas EZ Read 800 Plus se pueden utilizar a través de una interfaz de usuario o controlados por PC mediante un nuevo e intuitivo software de Galapagos
Características del lector de microplacas EZ Read 800 Plus ELISA y EZ Read 800 Plus Research:
- >5 segundos para placa de 96 pocillos
- Mide placas planas, de fondo en U y de fondo en v con un tamaño ANSI/SBS estándar
- Cuatro modos de agitación para una mezcla completa de soluciones y resultados más reproducibles
- La calibración automática de la lámpara garantiza el rendimiento de la medición
- Conexión de PC USB 2.0
Interfaz de usuario EZ Read 800 Plus:
- Almacena 120 métodos y los resultados de 100 placas
- Umbrales, fórmulas de replicación y verificación de pruebas
- Curvas estándar que incluyen lineal, punto a punto, spline cúbica y 4 parámetros
- Varios idiomas, incluidos el francés, el alemán, el español y el portugués
EZ Read 800 Plus se suministra en dos modelos centrados en aplicaciones:
- Biochrom EZ Read 800 ELISA Plus: un lector ELISA dedicado. Incluye 4 filtros que se pueden utilizar para medir la mayoría de los ensayos ELISA (405, 450, 492 y 620 nm)
- Sustrato de ensayo ELISA
- NPP, ABTS utilizan el filtro 405 nm
- OPD utiliza el filtro 492 nm
- Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB utilizan el filtro 450 nm
- La longitud de onda de referencia utiliza el filtro 620 nm
- Sustrato de ensayo ELISA
- Biochrom EZ Read 800 Research Plus: ofrece versatilidad al ampliar su capacidad de aplicación para medir ensayos de proliferación celular y proteínas totales de forma adicional a ensayos ELISA. Incluye 6 filtros que se pueden utilizar para medir ensayos ELISA, proteínas totales y proliferación celular (405, 450, 492, 562, 595 y 620 nm).
- Sustrato de ensayo ELISA
- NPP, ABTS utilizan el filtro 405 nm
- OPD utiliza el filtro 492 nm
- Slow TMB, Turbo TMB, Ultra TMB utilizan el filtro 450 nm
- La longitud de onda de referencia utiliza el filtro 620 nm
- Ensayos de proteínas totales
- Bradford utiliza el filtro 595 nm
- BCA utiliza el filtro 562 nm
- Ensayos de proliferación/viabilidad celular
- XTT utiliza el filtro de 492 nm
- La densidad celular utiliza el filtro de 620 nm
- Sustrato de ensayo ELISA
El enfoque de «hacer clic y arrastrar» del software Galapagos for EZ Read hace que la facilidad de uso sea una característica clave.
- Cree nuevos diseños de placa
- Agregue varios ensayos a una placa
- Agregue varias placas por análisis
- Fácil de crear nuevos métodos
- Seleccione solo los datos que desee para la generación de informes de datos
- Compatible con Windows 7 y 8, así como con sistemas operativos de Windows anteriores desde XP
- Tan fácil que no tendrá que exportar sus datos a Excel
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de detector | 8 fotodiodos de silicio |
| Fuente de luz | Halógeno de tungsteno |
| Velocidad de medición | < 5 segundos |
| Tipos de placas | Placas de 96 pocillos planos, redondos y con fondo en V |
| Agitación | Estándar de 4 velocidades |
| Software Type | Software Galapagos |
| Selección de longitud de onda | Filtros |
| Exactitud | 1 % de 0,100 a 2,5 de D.E. |
| Requisitos eléctricos | 90 a 250 V 50/60 Hz, 80 VA |
| Filtros | 405, 450, 492 y 620 nm |
| Mostrar más |