Learn More
Invitrogen™ EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, with premixed ROX
1702.00€ - 6720.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Los kits SuperMix SYBR™ GreenER™ de un paso EXPRESS se componen de 2 módulos: Módulo RT SYBR™ GreenER™ EXPRESS (que contiene transcriptasa inversa SuperScript™ III y RNAseOUT™) y SuperMix de qPCR SYBR™ GreenER™ EXPRESS con ROX premezclado. Tras la recepción, almacenar a 20 °C. Una vez descongelado, el SuperMix de qPCR EXPRESS SYBR™ GreenER™ se puede almacenar durante un máximo de 1 mes a +4 ·C. Se garantiza la estabilidad del producto durante 6 meses si se almacena correctamente. |
---|---|
Método de detección | SYBR |
Formato | Tubo |
Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10226113
|
Invitrogen™
11790200 |
500 reacciones |
1702.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10124403
|
Invitrogen™
1179001K |
2500 reacciones |
6720.00€
2500 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este kit se suministra con colorante de referencia ROX premezclado. También están disponibles los kits SuperMix SYBR GreenER de un paso EXPRESS con colorante de referencia ROX en un tubo independiente.
- ADN polimerasa Taq Platinum™ de activación rápida y mediada por anticuerpos
- La transcriptasa inversa SuperScript™ III de un paso para qRT-PCR de un paso
- Colorante SYBR GreenER
- Protección contra la contaminación cruzada de UDG: uracilo-ADN-glicosilasa (UDG)/dUTP para reducir la contaminación cruzada
Especificaciones
Los kits SuperMix SYBR™ GreenER™ de un paso EXPRESS se componen de 2 módulos: Módulo RT SYBR™ GreenER™ EXPRESS (que contiene transcriptasa inversa SuperScript™ III y RNAseOUT™) y SuperMix de qPCR SYBR™ GreenER™ EXPRESS con ROX premezclado. Tras la recepción, almacenar a 20 °C. Una vez descongelado, el SuperMix de qPCR EXPRESS SYBR™ GreenER™ se puede almacenar durante un máximo de 1 mes a +4 ·C. Se garantiza la estabilidad del producto durante 6 meses si se almacena correctamente. |
|
Tubo | |
ADN polimerasa Taq | |
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, modo rápido, StepOne™, modo estándar | |
Expresión génica |
SYBR | |
RT-qPCR de 1 paso | |
rápida o estándar | |
SYBR™ GreenER™ | |
ARN |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Invitrogen™ EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, with premixed ROX