Learn More
Invitrogen™ EXPRESS One-Step SYBR™ GreenER™ Kit, with premixed ROX
Click to view available options
N.º de reacciones:
2500 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
2500 reacciones
cada uno
Descripción
Este kit se suministra con colorante de referencia ROX premezclado. También están disponibles los kits SuperMix SYBR GreenER de un paso EXPRESS con colorante de referencia ROX en un tubo independiente.
- ADN polimerasa Taq Platinum™ de activación rápida y mediada por anticuerpos
- La transcriptasa inversa SuperScript™ III de un paso para qRT-PCR de un paso
- Colorante SYBR GreenER
- Protección contra la contaminación cruzada de UDG: uracilo-ADN-glicosilasa (UDG)/dUTP para reducir la contaminación cruzada
Información de órdenes
Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Los kits SuperMix SYBR™ GreenER™ de un paso EXPRESS se componen de 2 módulos: Módulo RT SYBR™ GreenER™ EXPRESS (que contiene transcriptasa inversa SuperScript™ III y RNAseOUT™) y SuperMix de qPCR SYBR™ GreenER™ EXPRESS con ROX premezclado. Tras la recepción, almacenar a 20 °C. Una vez descongelado, el SuperMix de qPCR EXPRESS SYBR™ GreenER™ se puede almacenar durante un máximo de 1 mes a +4 ·C. Se garantiza la estabilidad del producto durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Método de detección | SYBR |
| Formato | Tubo |
| Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, modo rápido, StepOne™, modo estándar |
| Línea de productos | SYBR GreenER |
| Tipo de producto | Kit de un solo paso de qRT-PCR |
| Cantidad | 500 reacciones |
| Mostrar más |