Learn More
EXPH5 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno EXPH5
Concentración 0.25 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16831735
Ver documentos
Proteintech
22199-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16821735
Ver documentos
Proteintech
22199-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
EXPH5
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q8NEV8
23086
EXPH5 Fusion Protein Ag17449
Primary
-20°C
EXPH5
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
exophilin 5, EXPH5, KIAA0624, SLAC2 B
EXPH5
IgG
Antigen Affinity Chromatography