Descripción
The function of this protein remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EXPH5 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.25 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | EXPH5 |
| N.º de referencia del gen | Q8NEV8 |
| Alias de gen | exophilin 5, EXPH5, KIAA0624, SLAC2 B |
| Símbolos de los genes | EXPH5 |
| Mostrar más |