Learn More
Kartell™ Bandejas para tubos de ensayo de poliestireno expandido Plastilab™
Para el almacenamiento de grandes cantidades de tubos de ensayo.
Marca:  Kartell™ 0117700
7.41 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10439972
  • 7.80€ / cada uno
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Usar código promocional 24135 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Descripción
Para el almacenamiento de grandes cantidades de tubos de ensayo.
  • Cavidades para dedos moldeadas para ayudar a levantarlos
  • Incluyen orificios profundos para proporcionar estabilidad para viales y tubos de ensayo
  • Estables, ligeros y apilables
  • Disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a las necesidades del laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Tubos (14,5 mm)
119
Bandejas muy útiles para grandes cantidades de tubos de ensayo
220 x 220 x 32 mm
Profundidad de orificio: 18 mm
Poliestireno expandido
Sí
1 Paq.
14,5 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Kartell™ Bandejas para tubos de ensayo de poliestireno expandido Plastilab™ > Capacidad para 119 tubos de ensayo