Learn More
Kartell™ Bandejas para tubos de ensayo de poliestireno expandido Plastilab™
Click to view available options
Posiciones:
96
119
250
Diámetro de la abertura (métrico):
8,5 mm
14,5 mm
16,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
Para el almacenamiento de grandes cantidades de tubos de ensayo.
- Cavidades para dedos moldeadas para ayudar a levantarlos
- Incluyen orificios profundos para proporcionar estabilidad para viales y tubos de ensayo
- Estables, ligeros y apilables
- Disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a las necesidades del laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| Descripción | Profundidad de orificio: 15 mm |
| Admite | Tubos (8,5 mm) |
| Material | Poliestireno expandido |
| Posiciones | 250 |
| Apilables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Bandejas muy útiles para grandes cantidades de tubos de ensayo |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 220 x 220 x 32 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 8,5 mm |