Learn More
Cytiva Kit de limpieza de las reacciones secuenciales y PCR ExoProStar™ S
Tecnología de limpieza de PCR enzimática con exonucleasa I y fosfatasa alcalina de camarón para eliminar los cebadores y dNTPs no incorporados.
Marca: Cytiva US79050
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fácil de automatizar
- Enzimas suministradas en dos tubos separados. Solo se necesitan dos pasos de pipeteo sencillos para preparar la reacción.
- Enzimas optimizadas para funcionar juntas y lograr una alta eficacia en la eliminación de cebadores y nucleótidos no incorporados.
- Escalable para diferentes tamaños de reacción.
- Sin pérdida de producto de PCR
- Inactivación completa del calor de las enzimas en 10 minutos
- Protocolo rápido de 15 minutos
- Actualiza la tecnología de limpieza de PCR enzimática existente con exonucleasa I y fosfatasa alcalina de camarón para eliminar los cebadores y dNTPs no incorporados.
- Mejora la eficacia de la digestión sin degradación del producto de PCR objetivo
- La muestra está completamente intacta y lista para su uso inmediato en procesos manuales o automatizados
Especificaciones
Tecnología de limpieza de PCR enzimática con exonucleasa I y fosfatasa alcalina de camarón para eliminar los cebadores y dNTPs no incorporados. Para una máxima flexibilidad viene en dos tubos separados. | |
PCR y reacción secuencial; elimina los cebadores y dNTP no incorporados; mejora la eficacia de la digestión; sin pérdida de producto de PCR | |
500 | |
illustra ExoProStar S |
Título del producto
Cytiva Kit de limpieza de las reacciones secuenciales y PCR ExoProStar™ S > 500 reacciones
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido