Learn More
Cytiva Kit de limpieza de las reacciones secuenciales y PCR ExoProStar™ S
Código de producto. p-4700156 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
500
2000
5000
Tamaño de la unidad:
2000 reacciones
500 reacciones
5000 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15239764 500 500 reacciones
15229764 2000 2000 reacciones
15249764 5000 5000 reacciones
3 options
Código de producto. 15239764
Marca: Cytiva US79050
Tecnología de limpieza de PCR enzimática con exonucleasa I y fosfatasa alcalina de camarón para eliminar los cebadores y dNTPs no incorporados.
  • Fácil de automatizar
  • Enzimas suministradas en dos tubos separados. Solo se necesitan dos pasos de pipeteo sencillos para preparar la reacción.
  • Enzimas optimizadas para funcionar juntas y lograr una alta eficacia en la eliminación de cebadores y nucleótidos no incorporados.
  • Escalable para diferentes tamaños de reacción.
  • Sin pérdida de producto de PCR
  • Inactivación completa del calor de las enzimas en 10 minutos
  • Protocolo rápido de 15 minutos
  • Actualiza la tecnología de limpieza de PCR enzimática existente con exonucleasa I y fosfatasa alcalina de camarón para eliminar los cebadores y dNTPs no incorporados.
  • Mejora la eficacia de la digestión sin degradación del producto de PCR objetivo
  • La muestra está completamente intacta y lista para su uso inmediato en procesos manuales o automatizados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tecnología de limpieza de PCR enzimática con exonucleasa I y fosfatasa alcalina de camarón para eliminar los cebadores y dNTPs no incorporados. Para una máxima flexibilidad viene en dos tubos separados.
Para utilizar con (aplicación) PCR y reacción secuencial; elimina los cebadores y dNTP no incorporados; mejora la eficacia de la digestión; sin pérdida de producto de PCR
N.º de reacciones 500
Tipo de producto illustra ExoProStar S