Learn More
EVSCO™ Válvula elíptica de tres vías y dos posiciones
Utilice estas válvulas elípticas para aplicaciones de líquido, gas y vacío
94.40€ - 133.00€
Especificaciones
Descripción | Válvula elíptica de tres vías y dos posiciones |
---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11858083
|
EVSCO™
98150-02 |
3/8 pulg |
94.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11845312
|
EVSCO™
98151-01 |
1/4 pulg |
133.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Las válvulas son fáciles de desmontar.
- Simplemente saque el mango y empuje el vástago a través de la parte inferior, lo que le permitirá limpiar y mantener las válvulas en línea.
- Las válvulas de cuatro posiciones están claramente marcadas con patrones de flujo para asegurar la posición correcta de la palanca.
- Elija entre cuerpos de PP o PVDF de grado FDA.
- Todas las válvulas tienen juntas tóricas de Viton, mangos de 316 SS, conexiones roscadas y orificio no restrictivo.
Especificaciones
Válvula elíptica de tres vías y dos posiciones |