Learn More
EVSCO™ Válvula elíptica de tres vías y dos posiciones
Descripción
- Las válvulas son fáciles de desmontar.
- Simplemente saque el mango y empuje el vástago a través de la parte inferior, lo que le permitirá limpiar y mantener las válvulas en línea.
- Las válvulas de cuatro posiciones están claramente marcadas con patrones de flujo para asegurar la posición correcta de la palanca.
- Elija entre cuerpos de PP o PVDF de grado FDA.
- Todas las válvulas tienen juntas tóricas de Viton, mangos de 316 SS, conexiones roscadas y orificio no restrictivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Válvula elíptica de tres vías y dos posiciones |
| Material | Polipropileno, Viton |
| Tamaño de los tubos | 3/8 pulg |
| Puerto de salida | NPT(F) de 3/8 pulg |