Learn More
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10467128
|
Thermo Scientific™
222-269400 |
Calibrated Diffuse Reflectance STD |
10955.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10315788
|
Thermo Scientific™
222-269500 |
Powder Cell Holder for ISA-220 |
1385.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Resuelva los problemas más complicados de medición de las muestras con el accesorio de esfera integradora Thermo Scientific™ Evolution™ ISA-220. Este accesorio de gran eficacia mide sólidos de dispersión por reflectancia y soluciones de dispersión por transmitancia. Esta esfera integradora de 60 cm de diámetro, fabricada con Spectralon™, el estándar de calidad en revestimientos de reflectancia difusa, ofrece un rendimiento de la medición de hasta 2 A (1 % T o 1 %R) y superior, lo que iguala o supera al intervalo de medición de esferas de mayor tamaño que cuestan mucho más. Los sólidos refractarios, películas y sólidos translúcidos se pueden medir directamente mediante pinzas estándar.
Medición de soluciones de dispersión
Las soluciones con partículas suspendidas, incluso las partículas demasiado pequeñas para percibirlas a simple vista, dispersan la luz en todas las longitudes de onda además de cualquier absorbancia electrónica asociada con las especies en la solución que desea analizar. Esta dispersión atenúa el haz, por lo que la transmitancia medida es inferior (la absorbancia es superior) al valor «real» del analito. En los experimentos de cubetas convencionales, la mayor parte de la luz que se dispersa del eje del haz no llega al detector. Con una esfera integradora directamente detrás de la muestra, casi toda la luz dispersa entra en la esfera, donde los fotones rebotan hasta que alcanzan al detector y se miden como luz transmitida. Con la esfera integradora ISA-220, las mediciones de las soluciones de dispersión son más precisas, reproducibles y menos dependientes de la distribución de los tamaños de partículas en la solución de lo que lo serían en un sencillo experimento de cubetas.
Medición de sólidos de dispersión
¿Qué cantidad de luz con una longitud de onda concreta atraviesa la pared del recipiente? ¿Es efectivo su aditivo o revestimiento de absorción de los rayos UV? Si mide un sólido de dispersión sin una esfera integradora, solo medirá los protones que atraviesan el material y permanecen en el eje. El resultado es una lectura artificialmente baja de la transmitancia total. En el caso de las paredes de recipientes de gran dispersión, el error puede multiplicarse hasta por mil. Seleccione ISA-220 para medir la cantidad de luz que realmente atraviesa el material.
Sólidos refractarios
Si el material es un sólido monolítico, la única forma de medir las propiedades de absorción electrónica es reflejar los fotones que contiene. En tal caso, una esfera integradora es la única opción. La esfera captura y mide la luz que se refleja en todos los ángulos. Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software para Thermo Scientific™ Evolution™ 220 puede medir directamente en unidades Kubelka-Munk para ayudar a simplificar la estructura de los estudios de electrónica. Si necesita medir el color de un objeto, también puede hacerlo. Escanéelo con el intervalo correspondiente a la escala de color que decida y utilice Thermo Scientific™VISIONlite™ ColorCalc Software para calcular los parámetros de color que necesita.
Polvos
Elija el soporte de celdas con polvo ISA-220: solo necesitará 0,5 cc de material para realizar la medición. El soporte de celdas con polvo incluye una celda de referencia con un tapón Spectralon y una celda de muestra en la que el diseño de resorte y pistón abarca las muestras molidas finamente para una medición precisa.