Learn More
Thermo Scientific™ Accesorio de esfera integradora Evolution™ ISA-220
Código de producto. 10467128 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Portacubetas de polvo para ISA-220
Reflectancia difusa calibrada predefinida
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10467128 Reflectancia difusa calibrada predefinida cada uno
10315788 Portacubetas de polvo para ISA-220 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10467128 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 222269400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11595.00€
    10812.50€ / paquete de 1
    Ahorro 782.50€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Consiga unas mediciones más precisas y reproducibles de las soluciones de dispersión con el accesorio de esfera integradora de alta eficacia.
Resuelva los problemas más complicados de medición de las muestras con el accesorio de esfera integradora Thermo Scientific™ Evolution™ ISA-220. Este accesorio de gran eficacia mide sólidos de dispersión por reflectancia y soluciones de dispersión por transmitancia.  Esta esfera integradora de 60 cm de diámetro, fabricada con Spectralon™, el estándar de calidad en revestimientos de reflectancia difusa, ofrece un rendimiento de la medición de hasta 2 A (1 % T o 1 %R) y superior, lo que iguala o supera al intervalo de medición de esferas de mayor tamaño que cuestan mucho más. Los sólidos refractarios, películas y sólidos translúcidos se pueden medir directamente mediante pinzas estándar.
Medición de soluciones de dispersión
Las soluciones con partículas suspendidas, incluso las partículas demasiado pequeñas para percibirlas a simple vista, dispersan la luz en todas las longitudes de onda además de cualquier absorbancia electrónica asociada con las especies en la solución que desea analizar.  Esta dispersión atenúa el haz, por lo que la transmitancia medida es inferior (la absorbancia es superior) al valor “real” del analito.  En los experimentos de cubetas convencionales, la mayor parte de la luz que se dispersa del eje del haz no llega al detector.  Con una esfera integradora directamente detrás de la muestra, casi toda la luz dispersa entra en la esfera, donde los fotones rebotan hasta que alcanzan al detector y se miden como luz transmitida.  Con la esfera integradora ISA-220, las mediciones de las soluciones de dispersión son más precisas, reproducibles y menos dependientes de la distribución de los tamaños de partículas en la solución de lo que lo serían en un sencillo experimento de cubetas.
Medición de sólidos de dispersión
¿Qué cantidad de luz con una longitud de onda concreta atraviesa la pared del recipiente?  ¿Es efectivo su aditivo o revestimiento de absorción de los rayos UV?  Si mide un sólido de dispersión sin una esfera integradora, solo medirá los protones que atraviesan el material y permanecen en el eje.  El resultado es una lectura artificialmente baja de la transmitancia total.  En el caso de las paredes de recipientes de gran dispersión, el error puede multiplicarse hasta por 1000.  Seleccione ISA-220 para medir la cantidad de luz que realmente atraviesa el material.
Sólidos refractarios
Si el material es un sólido monolítico, la única forma de medir las propiedades de absorción electrónica es reflejar los fotones que contiene.  En tal caso, una esfera integradora es la única opción.  La esfera captura y mide la luz que se refleja en todos los ángulos. El software Thermo Scientific™ INSIGHT™ para Thermo Scientific™ Evolution™ 220 puede medir directamente en unidades Kubelka-Munk para ayudar a simplificar la estructura de los estudios de electrónica.  Si necesita medir el color de un objeto, también puede hacerlo.  Escanéelo con el intervalo correspondiente a la escala de color  que decida y utilice nuestro software  Thermo Scientific™VISIONlite™ ColorCalc para calcular los parámetros de color que necesita.
Polvos
Elija el portaceldas con polvo ISA-220 y solo necesitará 0,5 cc de material para realizar la medición.  El soporte de celdas con polvo incluye una celda de referencia con un tapón Spectralon y una celda de muestra en la que el diseño de resorte y pistón abarca las muestras molidas finamente para una medición precisa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 60 mm
Tipo de detector Fotodiodo de silicio
Tipo Reflectancia difusa calibrada predefinida
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros Evolution 220 y 260 Bio
Material Spectralon™