Learn More
Heidolph Evaporating flask 20 L
Marca:  Heidolph 15-300-003-21
1232.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Evaporating flask 20 L
Código de producto. 17382720
  • 1270.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Heidolph Evaporating flask 20 L >