Learn More
BUCHI Matraces receptores para rotavapores
Código de producto. 10489492 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Material (recubrimiento):
Plástico y vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Material (recubrimiento) Tamaño de la unidad
10489492 1000 mL Plástico y vidrio cada uno
10416011 500 mL Plástico y vidrio cada uno
12792455 2000 mL Plástico y vidrio cada uno
10027151 3000 mL Plástico y vidrio cada uno
10601891 500 mL Plástico y vidrio cada uno
12786174 3000 mL Plástico y vidrio cada uno
12766174 1000 mL Plástico y vidrio cada uno
10392272 2000 mL Plástico y vidrio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10489492 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 020728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00€
    214.01€ / paquete de 1
    Ahorro 106.99€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Utilice estos matraces receptores con cualquier rotavapor BUCHI Los matraces receptores esféricos ofrecen una alta resistencia química contra ácidos, álcalis y sustancias orgánicas. Ideales para recoger disolventes condensados.
Utilice estos matraces receptores con cualquier rotavapor Los matraces receptores esféricos Büchi™ ofrecen una elevada resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas Ideales para recoger disolventes condensados.
  • Matraces receptores esféricos para evaporadores giratorios con junta de bola (35/20)
  • Uso exclusivo de DURAN vidrio de borosilicato 3.3
  • Alta resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas
  • Resistente a choques térmicos y altas temperaturas junto con expansión térmica baja
  • Disponible en volúmenes desde 50 mL hasta 3000 mL.
  • Disponible sin revestimiento, con revestimiento P+G o P+G LT para condensadores de hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Tipo Matraz receptor
Para utilizar con (equipo) Evaporador giratorio
Incluye Articulación esférica KS-35
Material (recubrimiento) Plástico y vidrio
Forma Forma redonda
Volumen (métrico) 1000 mL