Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de temperatura de la serie Eutech™ Temp 10, termopar de tipo T
El medidor de temperatura de la serie Thermo Scientific™ Eutech™ Temp 10, termopar de tipo T está disponible para sus necesidades básicas de medición de temperatura.
Marca: Thermo Scientific™ 01X450411
Descripción
Resistente y fácil de usar, la serie Thermo Scientific™ Eutech™ Temp 10 cuenta con una gran pantalla LCD retroiluminada de dos líneas que proporciona lecturas claras y precisas de la temperatura medida y la temperatura mín./máx. incluso en entornos oscuros. Diseñada de manera ergonómica para adaptarse perfectamente a la palma de la mano, la serie Temp 10 ofrece la máxima comodidad de manos libres con nuestro exclusivo kit de manos libres de tres vías, que se vende por separado.
Características:
Intuitivo
- Calibración automática – simplemente deje el electrodo en agua helada y presione CAL para calibrar
- Temperatura mín./máx. con solo pulsar una tecla
- La pantalla doble muestra la lectura actual y la lectura mín./máx
- Pantalla iluminada amplia y fácil de leer
Versátil:
- Mediciones de - 250 a 1372 °C
- Acepta una amplia variedad de sondas de temperatura utilizando miniconector estándar
- Opción exclusiva de tres vías sin manos (el kit se vende por separado) – cuelgue el medidor de una tubería o cinturón, pegue el medidor a una superficie metálica, o simplemente coloque el medidor sobre la superficie de una mesa
Diseño robusto
- Clasificación IP54 a prueba de salpicaduras con teclado sellado y carcasa de plástico ABS
- La armadura protectora de caucho garantiza un agarre firme y se dobla para arriba como un soporte de sobremesa
Almacenamiento: - 40 °C a 65 °C (- 40 °F a 149 °F); 10 % a 90 % (sin condensación)
Mercados
- Productos químicos
- Fabricación
- Alimentos y bebidas
- Industrial y Automoción
Especificaciones
Termómetro de termopar de tipo T Thermo Scientific con soporte/refuerzo de caucho (sonda no incluida) | |
3 alcalinas AA de 1,5 V con una duración de la batería de > 750 horas (sin retroiluminación) | |
LCD: 58 x 40 mm con retroiluminación | |
1, no incluido | |
De -418° a +752 °F | |
267 g (sin refuerzo), 362 g (con refuerzo) | |
De -40 °C a +65 °C; del 10 % al 90 % (sin condensación) |
Por encima de - 150 °C: ± 0,1 % de la lectura ± 0,4 °C; Por debajo de - 150 °C: ± 0,25 % de la lectura ± 1 °C | |
175 x 97 x 42 mm (sin blindaje), 180 x 102 x 52 mm (con blindaje) | |
con lectura mín./máx., función de retención, indicador de estabilidad, desconexión automática: 17,5 min (seleccionable), IEC-529 IP54 para carcasas resistentes al polvo y al agua | |
Inferior a 1000°: 0,1 °C; por encima de 1000°: 1 °C/°F | |
De -250 °C a +400 °C | |
Medidor de temperatura |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31