Learn More
Thermo Scientific™ Medidor de temperatura de la serie Temp 10, tipo J
Los medidores de temperatura están disponibles para sus necesidades básicas de medición de temperatura.
Marca: Thermo Scientific™ 01X450405
Descripción
Resistente y fácil de usar, la serie Temp 10 Thermo Scientific cuenta con una gran pantalla LCD retroiluminada de dos líneas que le proporciona lecturas claras y precisas de la temperatura medida y la temperatura mín./máx., incluso en entornos oscuros. Diseñada ergonómicamente para adaptarse perfectamente a la palma de su mano, la serie Temp 10 ofrece la máxima comodidad de manos libres con nuestro exclusivo kit de manos libres de tres vías que se vende por separado.
Características:
Intuitivo
- Calibración automática – simplemente deje el electrodo en agua helada y presione ‘CAL’ para calibrar
- Temperatura mín./máx. con solo pulsar una tecla
- La pantalla doble muestra la lectura actual y la lectura mín./máx
- Pantalla iluminada amplia y fácil de leer
Versátil:
- Mediciones de - 250 a 1372 °C
- Acepta una amplia variedad de sondas de temperatura utilizando miniconector estándar
- Opción exclusiva de tres vías sin manos (el kit se vende por separado) – cuelgue el medidor de una tubería o cinturón, pegue el medidor a una superficie metálica, o simplemente coloque el medidor sobre la superficie de una mesa
Diseño robusto
- Clasificación IP54 a prueba de salpicaduras con teclado sellado y carcasa de plástico ABS
- La armadura protectora de caucho garantiza un agarre firme y se dobla para arriba como un soporte de sobremesa
Almacenamiento: - 40 °C a 65 °C (- 40 °F a 149 °F); 10 % a 90 % (sin condensación)
Mercados
- Productos químicos
- Fabricación
- Alimentos y bebidas
- Industrial y Automoción
Especificaciones
750+ h (sin retroiluminación) | |
Termómetro de termopar tipo J Thermo Scientific con armadura/soporte de caucho (sonda no incluida) | |
IP 54 | |
De -210 °C a +1200 °C | |
Sencillo (conector circular de 3 pines (switchcraft TA3F)) | |
De -346° a +2192 °F | |
175 x 97 x 42 mm (sin armadura); 180 x 102 x 52 mm (con armadura) |
Tres pilas alcalinas AA de 1,5 V | |
Pantalla LCD 58 x 40 mm, retroiluminada | |
Temperatura | |
Con lectura mín./máx., función de retención, indicador de estabilidad, desconexión automática: 17,5 min (seleccionable) | |
De - 200,0 °C a - 100,0 °C ± 2,0 °C, de - 99,9 °C a 199,9 °C: ± 0,2 °C (± 0,4°F), de 200,0 °C a 850 °C (de 392 °F a 1562 °F): ±2,0 °C (±4,0 °F) | |
Por debajo de 1000 °: 0,1 °C/°F ; por encima de 1000 °: 1 °C/°F | |
267 g (sin refuerzo); 362 g (con refuerzo) |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31