Learn More
Thermo Scientific™ Medidor Eutech™ Ion 6+
Mediciones rápidas y sencillas con este medidor selectivo de iones.
510.54€ - 611.04€
Especificaciones
Exactitud (ISE) | ±1 % de la escala completa |
---|---|
Exactitud (mV) | 1 mV y ± 2 mV (más de ± 200 mV) |
Exactitud (pH) | ±0,01 |
Exactitud (temperatura) | ± 0,5 °C |
Batería, tipo | Cuatro pilas AAA de 1,4 V |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11549174
|
Thermo Scientific™
01X256409 |
ATC Electrode |
510.54€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
11559174
|
Thermo Scientific™
01X256410 |
pH Electrode |
611.04€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Mediciones rápidas y sencillas con este medidor selectivo de iones. Las aplicaciones del medidor Eutech™ Ion 6+ incluyen: ISE (usar con cualquier ISE con conexión BNC), análisis de la calidad del agua, análisis ambientales/agrícolas, en laboratorios, colegios y sector industrial.
Características
- Concentración de iones directa para su uso con la mayoría de los electrodos de ion selectivo (ISE) monovalentes o divalentes
- El modo de medición mV permite comprobar el rendimiento y la calibración de su ISE.
- Calibración multipunto (hasta 5 puntos) con reconocimiento automático de tampones: selección de estándares de tampón de agua pura, NIST o USA con una exactitud de ± 0,01 pH.
- Compensación automática de temperatura (ATC) para ofrecer la máxima precisión en caso de fluctuaciones de temperatura.
- La memoria no volátil garantiza que los datos se conserven incluso con el medidor apagado.
- La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
- La función de apagado automático después de 17 minutos ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
- Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
- Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
- El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a golpes accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa.
- El maletín de transporte resistente (opcional) facilita la medición y calibración del medidor en el lugar de aplicación.
- Opciones de tampón de pH: 1,68; 4,01; 7,00; 10,01; 12,45 (USA); 1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,45 (NIST); 4,10; 6,97 (Pb)
Especificaciones
±1 % de la escala completa | |
±0,01 | |
Cuatro pilas AAA de 1,4 V | |
Hasta 5 | |
Concentración de iones: De 0,01 a 0,99 ppm, de 1,0 a 199,9 ppm, de 200 a 1999 ppm | |
Desde 0,00 hasta 14,00 | |
0,01 | |
0,1 mV y ± 0,2 mV (en ± 199,9 mV) |
1 mV y ± 2 mV (más de ± 200 mV) | |
± 0,5 °C | |
Hasta 5 puntos | |
Medidor selectivo de iones | |
± 500 mV | |
0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm | |
De 0 °C a 100,0 °C | |
0,1 °C |