Learn More
Thermo Scientific™ Medidor Eutech™ Ion 6+
Codice prodotto. 11559174
Cambia vista
Click to view available options
Incluye:
Electrodo de pH
Electrodos de ATC
Dimensione della confezione:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Incluye Dimensione della confezione
11559174 Electrodo de pH cada uno
11549174 Electrodos de ATC cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11559174 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 01X256410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00€
    608.00€ / paquete de 1
    Ahorro 32.00€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mediciones rápidas y sencillas con este medidor selectivo de iones.
Mediciones rápidas y sencillas con este medidor selectivo de iones. Las aplicaciones del medidor Eutech™ Ion 6+ incluyen: ISE (usar con cualquier ISE con conexión BNC), análisis de la calidad del agua, análisis ambientales/agrícolas, en laboratorios, colegios y sector industrial.
Características
  • Concentración de iones directa para su uso con la mayoría de los electrodos de ion selectivo (ISE) monovalentes o divalentes
  • El modo de medición mV permite comprobar el rendimiento y la calibración de su ISE.
  • Calibración multipunto (hasta 5 puntos) con reconocimiento automático de tampones: selección de estándares de tampón de agua pura, NIST o USA con una exactitud de ± 0,01 pH.
  • Compensación automática de temperatura (ATC) para ofrecer la máxima precisión en caso de fluctuaciones de temperatura.
  • La memoria no volátil garantiza que los datos se conserven incluso con el medidor apagado.
  • La función de retención congela momentáneamente la lectura para facilitar la visualización y el registro.
  • La función de apagado automático después de 17 minutos ahorra energía de la batería cuando el dispositivo no se usa.
  • Autodiagnóstico con códigos de mensaje para facilitar la solución de problemas.
  • Gran pantalla LCD personalizada con una visualización óptima incluso a distancia.
  • El recubrimiento de caucho protege el medidor frente a golpes accidentales e incluye un resistente soporte integrado para un sencillo funcionamiento de sobremesa.
  • El maletín de transporte resistente (opcional) facilita la medición y calibración del medidor en el lugar de aplicación.
  • Opciones de tampón de pH: 1,68; 4,01; 7,00; 10,01; 12,45 (USA); 1,68; 4,01; 6,86; 9,18; 12,45 (NIST); 4,10; 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Exactitud (ISE) ±1 % de la escala completa
Exactitud (mV) 1 mV y ± 2 mV (más de ± 200 mV)
Exactitud (pH) ±0,01
Exactitud (temperatura) ± 0,5 °C
Batería, tipo Cuatro pilas AAA de 1,4 V
Puntos de calibración (pH) Hasta 5 puntos
Descripción Medidor de ion/pH/mV Eutech Ion 6+ con electrodo de pH con junta simple ECFC7252101 B, electrodo de ATC ECPHTEM01P y kit de transporte de pH (incluye soluciones tampón de pH 4,01, pH 7,00 y solución de almacenamiento [1 de cada] y 1 frasco de agua desionizada [enjuague] [60 ml de cada uno]), soporte/refuerzo de caucho
Puntos de calibración (ISE) Hasta 5
Measurement Modes Medidor selectivo de iones
Intervalo (ISE) Concentración de iones: De 0,01 a 0,99 ppm, de 1,0 a 199,9 ppm, de 200 a 1999 ppm
Intervalo (mV) ± 500 mV
Intervalo (pH) Desde 0,00 hasta 14,00
Resolución (ISE) 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm
Resolución (pH) 0,01
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100,0 °C
Incluye Electrodo de pH
Resolución (mV) 0,1 mV y ± 0,2 mV (en ± 199,9 mV)
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.