Learn More
Tetraacetato de etilenodiamina, solución tratada con DEPC (0,5 M, pH 8,0), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
500 ml
Descripción
EDTA, solución tratada con DEPC, ideal para el trabajo con ARN.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 0.5M, pH 8.0 |
Concentración | 0.475 to 0.525M |
Índice Merck | 15, 3565 |
Identificación | Pass Test |
Envase | Frasco de polietileno |
pH | 8.0 |
Cantidad | 500 mL |
Forma física | Líquido |
Título del producto
Tetraacetato de etilenodiamina, solución tratada con DEPC (0,5 M, pH 8,0), Fisher BioReagents >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido