Learn More
Ácido etilendiaminotetraacético, (EDTA), solución de 0,5 M, grado de biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Agente quelante utilizado en muchos tampones de enzimas y en concentraciones más altas, como inactivador de enzimas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylenediaminetetraacetic acid |
| Envase | Frascos Nalgene |
| Cantidad | 500 mL |
| Beilstein | 3900609 |
| Grado | Biología molecular, ultrapuro |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0,5 M |
| Forma física | Solución |
Seguridad y manipulación
- Ethylenediaminetetraacetic acid, 0.5M soln.
- Atención
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium EDTA, Sodium hydroxide