Learn More
Dihidroclururo de 5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]pirazina-2-carboxilato de etanol, 0,5 hidrato, 97 %, Thermo Scientific™
225.00€ - 282.00€
CAS 623564-18-1
Fórmula molecular C9H15Cl2N3O2
Peso molecular (g/mol) 268.14
Número MDL MFCD17015229
Clave InChI UVYMXIAFTVXRIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5h,6h,7h,8h-imidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride, ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate-hydrogen chloride 1/2, ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride 0.5 hydrate
PubChem CID 24229538
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]pirazina-2-carboxilato de etilo;dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CCOC(=O)C1=CN2CCNCC2=N1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10532754
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC53973CB
250 mg
225.00€
250 miligramos
10216613
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC53973DA
1 g
282.00€
1 g
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en contacto con la piel.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en caso de inhalación.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Dihidroclururo de 5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]pirazina-2-carboxilato de etanol, 0,5 hidrato, 97 %, Thermo Scientific™