Learn More
Dihidroclururo de 5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]pirazina-2-carboxilato de etanol, 0,5 hidrato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10532754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10532754 250 mg 250 miligramos
10216613 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10532754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53973CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 623564-18-1
Fórmula molecular C9H15Cl2N3O2
Peso molecular (g/mol) 268.14
Número MDL MFCD17015229
Clave InChI UVYMXIAFTVXRIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5h,6h,7h,8h-imidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride, ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate-hydrogen chloride 1/2, ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride 0.5 hydrate
PubChem CID 24229538
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetrahidroimidazo[1,2-a]pirazina-2-carboxilato de etilo;dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CCOC(=O)C1=CN2CCNCC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride 0.5 hydrate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.15
Porcentaje de pureza 97%