Learn More
4,4-Difluorociclohexanocarboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
42.09€ - 258.00€
CAS | 178312-47-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H14F2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 192.206 |
Número MDL | MFCD03788494 |
Clave InChI | HZZDWLBBNSDYQM-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 2779138 |
Nombre IUPAC | 4,4-difluorociclohexano-1-carboxilato de etilo |
SMILES | CCOC(=O)C1CCC(CC1)(F)F |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11369969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25754.MD |
250 mg | N/A | ||||||
11379969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25754.03 |
1 g | N/A | ||||||
11389969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25754.06 |
5 g |
258.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
178312-47-5 | |
192.206 | |
HZZDWLBBNSDYQM-UHFFFAOYSA-N | |
4,4-difluorociclohexano-1-carboxilato de etilo |
C9H14F2O2 | |
MFCD03788494 | |
2779138 | |
CCOC(=O)C1CCC(CC1)(F)F |
Especificaciones
Ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate | |
84°C to 86°C (8 mmHg) | |
MFCD03788494 | |
HZZDWLBBNSDYQM-UHFFFAOYSA-N | |
4,4-difluorociclohexano-1-carboxilato de etilo | |
2779138 | |
97% |
178312-47-5 | |
C9H14F2O2 | |
ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester, ethyl4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, 4,4-difluoro-1-ethoxycarbonyl cyclohexane, 4,4-difluoro-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,4-difluorocyclohexane carboxylate, ethyl-4,4-difluorocyclohexane carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester 9ci, acmc-209xsu, 4-carbethoxy-1,1-difluorocyclohexane | |
CCOC(=O)C1CCC(CC1)(F)F | |
192.206 | |
192.21 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes