Learn More
4,4-Difluorociclohexanocarboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379969
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
11379969 1 g 1 g
11369969 250 mg 250 miligramos
11389969 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11379969
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25754.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178312-47-5
Fórmula molecular C9H14F2O2
Peso molecular (g/mol) 192.206
Número MDL MFCD03788494
Clave InChI HZZDWLBBNSDYQM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2779138
Nombre IUPAC 4,4-difluorociclohexano-1-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1CCC(CC1)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Punto de ebullición 84°C to 86°C (8 mmHg)
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester, ethyl4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, 4,4-difluoro-1-ethoxycarbonyl cyclohexane, 4,4-difluoro-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,4-difluorocyclohexane carboxylate, ethyl-4,4-difluorocyclohexane carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester 9ci, acmc-209xsu, 4-carbethoxy-1,1-difluorocyclohexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 97%