missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence) Mouse, Clone: ESR1/1935, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

199.00€ - 528.00€

Especificaciones

Antígeno Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence)
Clon ESR1/1935
Concentración 200μg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15989957
Ver documentos
EnquireBio
2099-MSM15-P0
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15999957
Ver documentos
EnquireBio
2099-MSM15-P1
100 μg
528.00€
100 microgramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human Estrogen Receptor alpha protein
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
∽67kDa
ESR1/1935
Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
2099
IgG2a κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Nucleus
MCF-7 Cells. Breast or Endometrial Carcinoma.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence) Mouse, Clone: ESR1/1935, enQuireBio™

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado