Learn More
Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence) Mouse, Clone: ESR1/1935, enQuireBio™
Código de producto. 15999957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15999957 100 μg 100 microgramos
15989957 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15999957
Marca: EnquireBio 2099MSM15P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno Estrogen Receptor, alpha (Marker of Estrogen Dependence)
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Localización celular Nucleus
Clasificación Monoclonal
Clon ESR1/1935
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Estrogen Receptor alpha protein
Peso molecular del antígeno ∽67kDa
Control positivo MCF-7 Cells. Breast or Endometrial Carcinoma.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2099
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2a κ