Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta Combitips advanced™ Biopur™
Tienda Eppendorf Productos
Descripción
Cumpla los exigentes requisitos de un laboratorio moderno con estas puntas de pipeta. Las puntas de pipeta Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur facilitan trabajar de forma más segura con materiales radiactivos, agresivos o tóxicos. El pistón sellado herméticamente evita la contaminación por aerosoles.
Las Combitips Advanced son los componentes ideales para todas las Multipettes™. La nueva codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las puntas.
- Libre de agentes de deslizamiento
- Reconocimiento del tamaño de la punta codificada por colores
- La geometría del embudo desde el cilindro hasta el borde; previene el daño a los guantes y asegura un manejo cómodo
- Función según el principio de desplazamiento positivo
- Diseño alargado para el vaciado completo de todos los tubos comunes
- Graduaciones optimizadas para la visibilidad del volumen de líquido
- Reconocimiento automático de Combitip y cálculo de volumen
- Diseño 3D en el borde superior para un reconocimiento sencillo
- Rango máximo ofrecido por nueve tamaños de volumen (0,1 ml a 50 ml)
- Almacenamiento sin polvo
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Seguro para la capa de Ozono
- Energía renovable
- No tóxico
- Sin sustancias que dañen al medioambiente
Especificaciones
Especificaciones
Volumen (métrico) | 0,1 ml |
Esterilidad | Estéril |
Color | Incolora |
Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
Declaraciones de limpieza | Biopur™ (Sterile) |
Formato | En envase individual |
Estilo de punta | Longitud extendida, Desplazamiento positivo |
Envase | 100 Pk., Individually Blister-wrapped |
Tipo de producto | Punta |
Código de color | Blanco |
Mostrar más |
Documentos
Scientific Resources
Brochures