Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta de PCR Eppendorf Combitips advanced™
Garantiza una manipulación cómoda al mismo tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta de PCR Eppendorf Combitips advanced™ satisfacen los exigentes requisitos de un laboratorio moderno.
Marca: Eppendorf™ 0030089804
136.99 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
Descripción
Garantiza una manipulación cómoda al mismo tiempo que evita daños en los guantes. Las puntas de pipeta de PCR Eppendorf Combitips advanced™ satisfacen los exigentes requisitos de un laboratorio moderno.
Combitips Advanced sustituye a Combitips Plus. Al funcionar según el principio de desplazamiento positivo, estos siempre dispensan el volumen correcto deseado, independientemente de la densidad del líquido y sus características de flujo. El trabajo con líquidos radiactivos, agresivos, tóxicos o infecciosos también resulta más seguro gracias al pistón herméticamente sellado que evita la contaminación por aerosoles. La nueva codificación por colores individual facilita la rápida identificación de las puntas.
- Ideal para usar con todos los repetidores Eppendorf™
- Los nueve tamaños ofrecen una gama de volúmenes máxima con dispensación individual de 0,1 a 50 ml
- La geometría del embudo evita daños en los guantes y garantiza un manejo cómodo
- El diseño alargado permite a los usuarios vaciar completamente todos los tubos de laboratorio estándar
- Permite operar con una sola mano; la caja dispensadora de fácil acceso dispensa cómodamente a través de un conducto
- Realizan el reconocimiento automático de Combitip y cálculo de volumen
- El diseño 3D del borde superior permite un reconocimiento sencillo
- Grado de pureza: Calidad de limpieza de la PCR - la división en 4 bolsas que se pueden volver a cerrar (25 puntas por bolsa) asegura un almacenamiento sin polvo.
- Grados de pureza adicionales disponibles: calidad estándar Eppendorf o Biopur™ (Núms. Cat. 13-683-700 a -726)
Ideal para una amplia gama de aplicaciones, como ELISA, RIA, preparación de PCR y preparación general de muestras u otras tareas de pipeteo en serie.
Especificaciones
2,5 ml | |
Crystal | |
Sin ADN, ARNasa ni ADNasa | |
Longitud extendida, Desplazamiento positivo | |
Punta | |
Single-use | |
CombiTips™ Advanced™ | |
PCR Ready |
No estéril | |
No Autoclavable | |
Bulk, Bagged | |
100 Pk. (4 Reclosable Bags x 25 Pk.) | |
Verde | |
Eppendorf™ Multipette™ | |
Polipropileno |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Análisis y pruebas de control de calidad
Ahorre hasta un 59% en nuestra selección premium para análisis de calidad y control de calidadPromo Code: 24140Expires: 2025-08-24
Days
37Hours
7Minutes
34Seconds
49 -
Multiple Manufacturers
Genómica Powerhouse
Potencie sus procesos desde la PCR hasta la secuenciación.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24
Days
37Hours
7Minutes
34Seconds
49New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Preparación, filtración y almacenamiento de muestras
Obtenga hasta un 80% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24124Expires: 2025-08-31 Redemption Only
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24157Expires: 2025-08-31
Days
44Hours
7Minutes
34Seconds
49 -
Multiple Manufacturers
Iluminando las rutas de las proteínas
Iluminando las herramientas que impulsan el descubrimiento de proteínas.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22
New Offer Ahorrar ahora