Descripción
- Libre de recubrimientos de superficie, incluidas sustancias como silicona, plastificantes, biocidas o agentes desmoldantes para reducir el riesgo de interferencia de la muestra.
- El grado de pureza limpio de PCR certificado por lote garantiza la ausencia de ADN humano, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR.
- Disponible en formatos de tubo, microplaca y placa de pocillos profundos para ampliar cómodamente los experimentos.
- El sellado preciso de la tapa minimiza las tasas de evaporación en el formato de tubo.
- Adecuado para aplicaciones de biología molecular con una velocidad de centrifugación de hasta 30 000 xg (25 000 xg para un tubo de 2,0 mL).
- Encajar, atornillar y SnapTec™ Opciones de tapa disponibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADN, ADNasa, ARNasa, inhibidores de PCR libres |
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 1.5 ml |
| Capacidad (métrico) | 1,5 mL |
| Cantidad | 250 tubos (5 bolsas de 50) |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Aplicaciones de ADN o ARN en análisis forense, microarrays, secuenciación de próxima generación, clonación de genes y biología molecular general. |
| Incluye | Tapa con cierre seguro |
| N.° por paquete | 250 Pk. |
| Mostrar más |