Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ 384 Racks - Filter Pipette Tips
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 μl a 20 μl
0,5 μl a 100 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 3840
Descripción
- Con un exclusivo filtro bifásico, las puntas de filtro EP Dualfilter T.I.P.S. ofrecen la máxima protección de la pipeta y la muestra contra la contaminación involuntaria e involuntaria
- Con una dinámica de flujo definida, baja humectabilidad y alta estabilidad térmica, están certificados como libres de pirógenos y limpios de PCR.
- 384 puntas de pipeta crean un sistema junto con el Research Plus y Xplorer Plus de pipetas de 16 y 24 canales para la máxima seguridad y fiabilidad
- La innovadora tecnología SOFTattach permite un ajuste y una estanqueidad fiables de la punta mientras que las fuerzas de operación se reducen al mínimo
- Llene una placa de 384 pocillos enteros sin aflojar las puntas de la pipeta
- Una alineación perfecta de la punta está garantizada por una extraordinaria coaxialidad para manipulación segura de placas y transferencia de líquidos
- Forma de punta ep Dualfilter T.I.P.S. 384 se ajusta para encajar perfectamente en los pocillos de las placas de 384 pocillos
- Protección doble contra aerosoles y biomoléculas para pipetas y muestras
- Hay disponibles certificados específicos de lote y certificados de eficiencia del filtro según EN 1822
- Disponible como gradillas y en grados de pureza PCR limpio y estéril
- Diseño de gradilla delgado y moderno con tapa recerrable
- Mejora de la sostenibilidad con un consumo de polipropileno un 20 % menor por gradilla
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Seguro para la capa de Ozono
- Sin sustancias que dañen al medioambiente
- Energía renovable
- No tóxico
Especificaciones
Especificaciones
Volumen (métrico) | 0,1 μl a 20 μl |
filtradas por | Con filtro |
Esterilidad | Estéril |
Color | Incolora |
Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
Longitud (imperial) | 1,7 in |
Longitud (métrico) | 42 mm |
Declaraciones de limpieza | PCR Clean and Sterile |
Características | Limpio para PCR |
Formato | Gradilla |
Mostrar más |
Videos
-
Eppendorf - 16 and 24 Channel Pipettors
Documentos
Scientific Resources
Brochures
Con_epTIPS_Boxes_Reloads_2Seiten_Fisher_EU.pdf
Tamaño : 716.7 kB
Brochure: Eppendorf 384 Ready. Set. Pipette
Tamaño : 2.5 MB
Eppendorf - 16 and 24 Channel Pipettes and epTIPS 384
Tamaño : 2.5 MB
Brochure: Eppendorf Peak of Perfection
Tamaño : 1.9 MB
Brochure: Eppendorf Peak of Perfection
Tamaño : 1.9 MB
Brochure: Eppendorf The Pure Truth
Tamaño : 1.3 MB
Brochure: Eppendorf The Pure Truth
Tamaño : 1.3 MB
Flyers
Flyer: Eppendorf New Racks Improved Sustainability
Tamaño : 1.4 MB
Eppendorf Purity Grades Selection Guide
Tamaño : 344.3 kB
Flyer: Eppendorf Form Follows Function
Tamaño : 554 kB
Flyer: Eppendorf Form Follows Function
Tamaño : 730.7 kB
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
L205244M | Certificado de análisis | 25/04/2024 | 0030078853 |
L201239H | Certificado de análisis | 25/04/2024 | 0030078853 |
L201055G | Certificado de análisis | 25/04/2024 | 0030078853 |
K200136R | Certificado de análisis | 27/11/2023 | 0030078853 |
K200457R | Certificado de análisis | 26/06/2023 | 0030078853 |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Pruebas agrocientíficas
Utiliza el código promocional 24136 para conseguir un ahorro increíble.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
Days
3Hours
11Minutes
32Seconds
6
Título del producto
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ 384 Racks - Filter Pipette Tips >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido