Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de barrera con filtro ART™ y envase económico Breakthru
Descripción
- El envase apilable Breakthru™ utiliza un 85 % menos de materiales de embalaje y un 53 % menos de espacio
- El embalaje Breakthru es compatible con todas las bandejas de 9 mm y con puntas de barrera autosellantes Art™ (puntas en gradilla)
- Las puntas ART 20P y Pure 200 son estériles; las puntas ART 200 no son estériles
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | ART 20P |
| Volumen (métrico) | 0,1 μl a 20 μl |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Transparente |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | MicroPoint |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit |
| Línea de productos | ARTTM |